Przejdź do
SML0280
(2′Z)-Indirubin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one; [Δ2,3′-Biindoline]-2′,3-dione (7CI,8CI), C.I. 73200, Couroupitine B, Indigo red, Indigopurpurin, NSC 105327
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
472,60 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
1861,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
472,60 zł
Cena katalogowa556,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1Nc2ccccc2\C1=C3\Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C16H10N2O2/c19-15-10-6-2-4-8-12(10)17-14(15)13-9-5-1-3-7-11(9)18-16(13)20/h1-8,17H,(H,18,20)/b14-13-
InChI key
CRDNMYFJWFXOCH-YPKPFQOOSA-N
Biochem/physiol Actions
Indirubin is an inhibitor of GSK-3β and of cyclin-dependent kinases (CDK1/cyclin B, CDK2/cyclin A, CDK2/cyclin E, CDK4/cyclin D1, CDK5/p35). Also, indirubin is a specific Aryl Hydrocarbon receptor (AHR) ligand.
Indirubin is an inhibitor of GSK-3β and specific AHR ligand.
Features and Benefits
This compound is featured on the GSK-3 page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I0658SML0310SML1897
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)