Przejdź do
SML0288
Nepafenac
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Amino-3-benzoyl-benzeneacetamide, AHR 9434, AL 6515
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(=O)Cc1cccc(c1N)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14N2O2/c16-13(18)9-11-7-4-8-12(14(11)17)15(19)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9,17H2,(H2,16,18)
InChI key
QEFAQIPZVLVERP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Nepafenac is a NSAID (nonsteroidal anti inflammatory drug) that is routinely used in opthamology to control pain following cataract surgery.
Nepafenac is a NSAID (nonsteroidal anti inflammatory drug) used in opthamology.
Nepafenac, a prodrug of amfenac, is used in the treatment of diabetic retinopathy. It is metabolized to its active form through intraocular enzymatic hydrolysis. Nepafenac has a molecular weight of 254.28 kDa and effectively penetrates through the cornea. Its molecule structure enables nepafenac to possess better permeability. Nepafenac has a low inhibitory effect on cyclooxygenase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N02891460317SML1624
Nepafenac United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1460317
Nepafenac
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, H2O: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
faintly yellow to dark yellow
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nepafenac
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)