Przejdź do
N0289
Nafamostat mesylate
≥98% (HPLC), powder, serine protease inhibitor
Synonim(y):
4-[(Aminoiminomethyl)amino]benzoic acid 6-(aminoiminomethyl)-2-naphthalenyl ester dimethanesulfonate, FUT-175
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
683,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17N5O2 · 2CH4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
539.58
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
683,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nafamostat mesylate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, H2O: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CS(O)(=O)=O.NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc3cc(ccc3c2)C(N)=N
InChI
1S/C19H17N5O2.2CH4O3S/c20-17(21)14-2-1-13-10-16(8-5-12(13)9-14)26-18(25)11-3-6-15(7-4-11)24-19(22)23;2*1-5(2,3)4/h1-10H,(H3,20,21)(H4,22,23,24);2*1H3,(H,2,3,4)
InChI key
SRXKIZXIRHMPFW-UHFFFAOYSA-N
Application
Nafamostat mesylate has been used:
  • as a serine protease inhibitor to study its effects on proteolytic degradation of therapeutic proteins recombinantly expressed in Chinese hamster ovary (CHO)-K1-derived cells
  • to stop complement activation to validate the assay for murine C3 fragments
  • as a serine protease inhibitor to study its effects on house dust mite extract evoked Ca2+ entry
Biochem/physiol Actions
Nafamostat mesylate is used in the treatment of disseminated intravascular coagulation (DIC), pancreatitis, and systemic inflammatory response syndrome. It can block the proliferation, adhesion, and invasion of cancer cells and repress tumor progression in animal models. Nafamostat mesylate is involved in the development of immune activity. In combination with favipiravir, nafamostat mesylate may block virus entry and replication, and inhibit the pathogenic host response. This combination treatment might be effective for critically ill Covid-19 patients.
Nafamostat mesylate is a broad spectrum serine protease inhibitor, kallikrein inhibitor, and inhibits blood coagulation.
Nafamostat mesylate is a broad spectrum serine protease inhibitor, kallikrein inhibitor, and inhibits blood coagulation. It is also a possible complement inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0057A7106T3205
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: ≥24 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
white to tan
color
-
color
white to off-white
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)