Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 558,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
558,00 zł
Nazwa produktu
Methylnaltrexone bromide, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].C[N@+]1(CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35)CC6CC6
InChI
1S/C21H25NO4.BrH/c1-22(11-12-2-3-12)9-8-20-17-13-4-5-14(23)18(17)26-19(20)15(24)6-7-21(20,25)16(22)10-13;/h4-5,12,16,19,25H,2-3,6-11H2,1H3;1H/t16-,19+,20+,21-,22?;/m1./s1
InChI key
IFGIYSGOEZJNBE-KNLJMPJLSA-N
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition desiccated |
| solubility H2O: ≥5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility DMSO: >20 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylnaltrexone bromide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2 Oral
target_organs
Gastrointestinal tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?