Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23N7O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CSCCNC(NCC)=O)O3
InChI
1S/C15H23N7O4S/c1-2-17-15(25)18-3-4-27-5-8-10(23)11(24)14(26-8)22-7-21-9-12(16)19-6-20-13(9)22/h6-8,10-11,14,23-24H,2-5H2,1H3,(H2,16,19,20)(H2,17,18,25)/t8-,10+,11?,14-/m1/s1
InChI key
CACMCLIHCDTJHL-XNZUMOJTSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
DS-437 is an analog of S-adenosyl methionine (SAM ), which inhibits protein arginine methyltransferases PRMT5 and PRMT7 (IC50 5.9 and 6 μM) with little interaction against a panel of 30 other human methyltransferases.
DS-437 is an analog of S-adenosyl methionine (SAM ), which inhibits protein arginine methyltransferases PRMT5 and PRMT7.
Other Notes
DS-437 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the DS-437 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?