SML0261
SC66
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2E,6E)-2,6-Bis(4-pyridinylmethylene)-cyclohexanone
About This Item
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
faintly yellow to dark yellow
rozpuszczalność
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1\C(CCC\C1=C/c2ccncc2)=C\c3ccncc3
InChI
1S/C18H16N2O/c21-18-16(12-14-4-8-19-9-5-14)2-1-3-17(18)13-15-6-10-20-11-7-15/h4-13H,1-3H2/b16-12+,17-13+
Klucz InChI
CYVVJSKZRBZHAV-UNZYHPAISA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3