Wybierz wielkość
Aby zapytać o ten produkt SML0214, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.32
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light yellow
solubility
H2O: ≥2 mg/mL at 60 °C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: ≥2 mg/mL at 60 °C | solubility DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥5 mg/mL at 60 °C |
| color white to light yellow | color white to tan | color white to beige | color white to beige |
Application
SAMT-247 may be used in HIV-1 related studies.
Biochem/physiol Actions
HIV inhibitor by modifying the NCp7 region of Gag in infected cells
SAMT-247 inhibits HIV by modifying the nucleocapsid NCp7 region of Gag in infected cells, blocking Gag processing and reducing infectivity.
SAMT-247 is a microbicide that decreases the viral infectivity and infectivity of the progeny virus in HIV-1 infections.[1]
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Cecilia Cheng-Mayer et al.
AIDS (London, England), 25(15), 1833-1841 (2011-07-14)
Development of an effective vaccine or topical compound to prevent HIV transmission remains a major goal for control of the AIDS pandemic. Using a nonhuman primate model of heterosexual HIV-1 transmission, we tested whether a topical microbicide that reduces viral