Kluczowe dokumenty
SML0195
Mifamurtide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CGP-19835, MTP-PE, MTP-cephalin, Muramyl tripeptide phosphatidylethanolamine, N-(N-Acetylmuramoyl)-L-alanyl-D-α-glutaminyl-N-[(7R)-4-hydroxy-4-oxido-10-oxo-7-[(1-oxohexadecyl)oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphapentacos-1-yl]-L-alaninamide
About This Item
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
water: 2 mg/mL, clear (warmed)
inicjator
Novartis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCNC(=O)[C@H](C)NC(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](C)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@H](NC(C)=O)C=O)C(N)=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C59H109N6O19P/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-52(71)80-41-47(84-53(72)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2)42-82-85(78,79)81-38-37-61-57(75)43(3)62-51(70)36-35-48(56(60)74)65-58(76)44(4)63-59(77)45(5)83-55(54(73)50(69)40-67)49(39-66)64-46(6)68/h39,43-45,47-50,54-55,67,69,73H,7-38,40-42H2,1-6H3,(H2,60,74)(H,61,75)(H,62,70)(H,63,77)(H,64,68)(H,65,76)(H,78,79)/t43-,44-,45+,47+,48+,49-,50+,54+,55+/m0/s1
Klucz InChI
ZVLWUMPAHCEZAW-KRNLDFAISA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)