Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
orange
rozpuszczalność
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed to 60° C)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1=C2c3ccccc3C(=O)c4cccc(NC1=O)c24
InChI
1S/C19H13NO4/c1-2-24-19(23)16-15-10-6-3-4-7-11(10)17(21)12-8-5-9-13(14(12)15)20-18(16)22/h3-9H,2H2,1H3,(H,20,22)
Klucz InChI
UFJGFNHRMPMALC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of stress-activated (SAPK) and MAPKs. Learn about their network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli.