Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H15N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.35
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(O)c(c2)-c3nc4ccccc4o3
InChI
1S/C20H15N3O3/c21-13-7-5-12(6-8-13)19(25)22-14-9-10-17(24)15(11-14)20-23-16-3-1-2-4-18(16)26-20/h1-11,24H,21H2,(H,22,25)
InChI key
NVVIQGMTHCUMFT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
2002-H20 is an Alheimer′s Aβ peptide binder. It inhibits Aβ-induced death of PC12 cells, reducing the amount of toxic oligomer by enhancing fibril formation.
Alheimer′s Aβ peptide binder
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML0144-5MG | 04061833027271 |
| SML0144-25MG | 04061832260662 |