Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 611,00 zł 519,35 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
519,35 zł
Cena katalogowa611,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Trilostane, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥17 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@@]45O[C@@H]4C(O)=C(C[C@]35C)C#N)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C20H27NO3/c1-18-7-6-14-12(13(18)3-4-15(18)22)5-8-20-17(24-20)16(23)11(10-21)9-19(14,20)2/h12-15,17,22-23H,3-9H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,17+,18-,19+,20+/m0/s1
InChI key
KVJXBPDAXMEYOA-CXANFOAXSA-N
Gene Information
human ... HSD3B2(3284)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.00% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: ≥17 mg/mL | solubility methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless | solubility DMSO: ≥15 | solubility chloroform: methanol (1:1): 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless |
| color white to tan | color - | color white to tan | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?