Przejdź do
SML0096
Cinnabarinic Acid
≥98% (HPLC), mGlu4R agonist, powder
Synonim(y):
2-amino-3-oxo-3H-phenoxazine-1,9-dicarboxylic acid, Cinnabaric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
696,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2790,00 zł
2371,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.22
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
696,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cinnabarinic Acid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
red to very dark red
solubility
DMSO: ≥4 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=C(C(O)=O)C2=Nc3c(OC2=CC1=O)cccc3C(O)=O
InChI
1S/C14H8N2O6/c15-10-6(17)4-8-12(9(10)14(20)21)16-11-5(13(18)19)2-1-3-7(11)22-8/h1-4H,15H2,(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
FSBKJYLVDRVPTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Cinnabarinic acid may be used in studies of the functions of components of the kynurenine metabolic pathway. It may be used to study it role as a metabotropic glutamate receptor (mGlu4R-specific) agonist.
Biochem/physiol Actions
Caspase Inducer; mGlu4R agonist
Cinnabarinic acid is a kynurenine pathway metabolite of tryptophan, produced by the oxidation of 3-Hydroxyanthranilic acid. Cinnabarinic acid leads to loss of mitochondrial respiration and apoptosis, and has also been shown to be an mGlu4R-specific agonist.
Caspase Inducer; mGlu4R agonist
Cinnabarinic acid (CA) connects between initiation of the kynurenine pathway and immune tolerance that is used to prevent neuroinflammation.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0916C1017SML0497
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥4 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cinnabarinic Acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)