Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 655,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
655,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Sobetirome, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CC(=O)O)c1cc(c(c(c1)C)Cc2cc(c(cc2)O)C(C)C)C
InChI
1S/C20H24O4/c1-12(2)17-9-15(5-6-19(17)21)10-18-13(3)7-16(8-14(18)4)24-11-20(22)23/h5-9,12,21H,10-11H2,1-4H3,(H,22,23)
InChI key
QNAZTOHXCZPOSA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Sobetirome is an orally active and potent agonist at thyroid hormone receptor (TR) β and TRα that displays selective tissue action.
Sobetirome is an orally active and potent agonist at thyroid hormone receptor (TR) β and TRα that displays selective tissue action. Sobetirome is devoid of thyrotoxic adverse effects on the heart, bone, and skeletal muscle.
Sobetirome is also termed as 2-(4-(4-(benzyloxy)-3-isopropylbenzyl)-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid/ GC-1. It has an inner-ring and negatively charged carboxylate groups at physiological pH. Sobetirome is considered as a cholesterol lowering agent in humans.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?