Merck
SML0046
Sigma-Aldrich
NSC 668036 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-alanyl-(2S)-2-hydroxy-3-methylbutanoyl-L-Alanine-(1S)-1-carboxy-2-methylpropyl ester hydrate, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-alanyl-(2S)-2-hydroxy-3-methylbutanoyl-L-alanyl-(2S)-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid hydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H36N2O9 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.52 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to tan
rozpuszczalność
H2O: ≥5 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O.CC(C)[C@H](OC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](OC(=O)[C@H](C)NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C21H36N2O9.H2O/c1-10(2)14(30-19(28)13(6)23-20(29)32-21(7,8)9)16(24)22-12(5)18(27)31-15(11(3)4)17(25)26;/h10-15H,1-9H3,(H,22,24)(H,23,29)(H,25,26);1H2/t12-,13-,14-,15-;/m0./s1
Klucz InChI
CARNRIDSPYICIM-WFGXUCIJSA-N
Zastosowanie
NSC 668036 hydrate may be used in Wnt-mediated cell signaling studies.
Działania biochem./fizjol.
NSC 668036 binds to the PDZ domain of the Wnt-pathway signaling molecule Disheveled (Dvl), blocking the binding and activation of Dvl by Frizzled. In Xenopus embryos, NSC 668036 inhibited Wnt3A-induced expression of the target gene Siamois and formation of secondary axes.
Inne uwagi
hygroscopic
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3