Przejdź do
V2889
Valeryl Salicylate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Valeryloxybenzoic acid, Valerylsalicylic acid, vsa
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
86-87 °C (lit.)
solubility
DMSO: 24 mL/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CCCCC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C12H14O4/c1-2-3-8-11(13)16-10-7-5-4-6-9(10)12(14)15/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
WJHZBTMHUNVIKC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective, irreversible COX-1 inhibitor. The selectivity for COX-1 vs COX-2 shows the IC50 values for ovine COX-1 vs COX-2 of 0.8 μM vs. 15 mM respectively.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0070676380H0131
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
DMSO: 24 mL/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
H2O: ~50 mg/mL
color
white
color
white to tan
color
white
color
white to off-white
mp
86-87 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
132-134 °C (dec.) (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)