Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 901,00 zł |
Informacje o tej pozycji
901,00 zł
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
624.59
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)COC(=O)\C=C\c4cc(c(cc4)O)O)OCCc3cc(c(cc3)O)O)O
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(35)24(37)25(38)29(42-13)44-27-23(36)20(12-41-21(34)7-4-14-2-5-16(30)18(32)10-14)43-28(26(27)39)40-9-8-15-3-6-17(31)19(33)11-15/h2-7,10-11,13,20,22-33,35-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27-,28+,29-/m0/s1
InChI key
FNMHEHXNBNCPCI-QEOJJFGVSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description phyproof® Reference Substance | description ≥85% (LC/MS-ELSD) | description ≥90% (LC/MS-ELSD) |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥85% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) |
| biological source plant | biological source - | biological source plant | biological source plant |
| application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 624.59 | mol wt - | mol wt 901.04 | mol wt 388.45 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?