Przejdź do
SMB01022
Vinylphenol, O-[L-Rhamnopyranosyl-(1-6)-β-D-glucopyranoside]
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
4-Ethenylphenyl 6-O-(6-deoxyhexopyranosyl)hexopyranoside, 4-ethenylphenyl 6-O-(6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-Glucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.43
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
428.43
solubility
water: slightly soluble
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)Oc3ccc(cc3)C=C
InChI
1S/C20H28O10/c1-3-10-4-6-11(7-5-10)29-20-18(26)16(24)14(22)12(30-20)8-27-19-17(25)15(23)13(21)9(2)28-19/h3-7,9,12-26H,1,8H2,2H3/t9-,12+,13-,14+,15+,16-,17+,18+,19+,20+/m0/s1
InChI key
KVPBAPOAIIQDGQ-XXGVTNRTSA-N
General description
Vinylphenol, O-[L-Rhamnopyranosyl-(1-6)-β-D-glucopyranoside], also known as 4-Ethenylphenyl 6-O-(6-deoxyhexopyranosyl)hexopyranoside, is a phenolic glycoside.
Application
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and biochemical research.
Features and Benefits
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00216SMB01049SMB00160
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
biological source
plant
biological source
-
biological source
plant
biological source
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
428.43
mol wt
-
mol wt
422.51
mol wt
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)