Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 785,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.28
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
MDL number:
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
off-white to beige
mp
213—214 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o][c](ccc3cc2O)=O
InChI
1S/C15H16O9/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-4-8-6(3-7(9)17)1-2-11(18)22-8/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI key
WNBCMONIPIJTSB-TVKJYDDYSA-N
General description
Cichoriin, znany również jako cichorioside, jest glikozydem kumaryny. Jest to bioaktywny naturalny związek powszechnie pozyskiwany z roślin takich jak Cichorium intybus, Cichorium endivia, Koelpinia linearis, Lactuca altaica, Chondrilla juncea i Lactuca tatarica. Obecne badania wskazują, że metabolit ten może wykazywać różne działania biologiczne, w tym właściwości przeciwutleniające, neuroprotekcyjne i przeciwcukrzycowe.
Application
Cichoriin znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach biochemicznych, fitochemicznych i farmaceutycznych.
Features and Benefits
Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszej szerokiej gamy Monosacharydy do swoich badań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony stronę kategorii Węglowodany.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description analytical standard | description ≥94% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥94% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form powder | form - | form - | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| mp 213—214 °C | mp - | mp - | mp - |
| color off-white to beige | color - | color light yellow to yellow | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?