Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H31ClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.94
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
C/C(CC[C@]1(C)[C@@H](C)C(CC[C@H]1C)=O)=C\CC2=C(O)C(C=O)=C(C)C(Cl)=C2O
InChI
1S/C23H31ClO4/c1-13(10-11-23(5)14(2)7-9-19(26)16(23)4)6-8-17-21(27)18(12-25)15(3)20(24)22(17)28/h6,12,14,16,27-28H,7-11H2,1-5H3/b13-6+/t14-,16+,23+/m1/s1
InChI key
IJEHYEVNWOYGMS-WGUBEYSISA-N
General description
Natural product derived from fungal source.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?