Merck
SMB00510
Sigma-Aldrich
9-methoxycarbonyldec-9-enoic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C=C(C(OC)=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H20O4/c1-10(12(15)16-2)8-6-4-3-5-7-9-11(13)14/h1,3-9H2,2H3,(H,13,14)
Klucz InChI
ZUNJWEGRDSXKIO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from fungal source
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)