Merck
SMB00508
Sigma-Aldrich
1-Undecanoyl-rac-glycerol
Synonim(y):
2,3-Dihydroxypropyl undecanoate, Undecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H28O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
ester
typ lipidu
unsaturated FAs
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCC(O)COC(CCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C14H28O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(17)18-12-13(16)11-15/h13,15-16H,2-12H2,1H3
Klucz InChI
INEPAWKRVXYLTC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Undekanoil-rac-glicerol(2,3-dihydroksypropylo undekanian) jest estrem 2,3-dihydroksypropylowym kwasu undekanowego.
Kwas undekanowy jest średniołańcuchowym wolnym kwasem tłuszczowym (FFA).[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Medium-chain fatty acids as ligands for orphan G protein-coupled receptor GPR84.
Wang J et al
The Journal of Biological Chemistry, 281(45), 34457-34456 (2006)