Merck
SMB00240
3,5,7-Trihydroxy-p-menth-1-en-6-one, 5-Tigloyl, 3-Ac
≥95% (LC/MS-ELSD)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24O6
Masa cząsteczkowa:
324.37
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352205
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
General description
Natural product derived from plant source.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)