Merck
SMB00205
Sigma-Aldrich
Carpachromene
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1(C)Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2C=C1)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H16O5/c1-20(2)8-7-13-16(25-20)10-17-18(19(13)23)14(22)9-15(24-17)11-3-5-12(21)6-4-11/h3-10,21,23H,1-2H3
Klucz InChI
YXOATFKTEDZPFL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Parham Taslimi
Journal of biochemical and molecular toxicology, 34(11), e22566-e22566 (2020-07-03)
Tyrosinase enzyme is a functional oxidase that is extensively divided in nature. It is the main enzyme in melanin synthesis and is also involved in designating the color of mammalian hair and skin. Additionally, it is accountable for the unfavorable