Key Documents
SMB00171
Sigma-Aldrich
9″-Hydroxyjasmesoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H42O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
590.61
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Postać
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3