Merck
SMB00074
Sigma-Aldrich
Viniferin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
(+)-ε-Viniferin
Wybierz wielkość
1 MG
1650,00 zł
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1650,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H22O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.47
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@@H]([C@H](c4c1cc(cc4\C=C\c5ccc(cc5)O)O)c3c(cc(cc3)O)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C28H22O6/c29-19-7-2-16(3-8-19)1-4-18-13-22(32)15-25-26(18)27(23-12-11-21(31)14-24(23)33)28(34-25)17-5-9-20(30)10-6-17/h1-15,27-33H/b4-1+/t27-,28+/m0/s1
Klucz InChI
KQXXUMAWOUVEHD-BQYFGGCBSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Zastosowanie
Winiferyna została wykorzystana do zbadania jej wpływu na produkcję melaniny w hodowlach melanocytów.[1]
Działania biochem./fizjol.
Mutacja białka Huntingtina (Htt) zmniejsza ekspresję SIRT3 (sirtuiny 3). Wiadomo, że winiferyna zapewnia ochronę przed mutacją Htt poprzez zmniejszenie stresu oksydacyjnego i zapobieganie wyczerpaniu SIRT3, który bierze udział w metabolizmie energetycznym.[2][3] Analiza in vitro wykazała, że pochodna winiferyny może zapobiegać agregacji peptydu amyloidu β.[4]
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
trans-(−)-ε-Viniferin increases mitochondrial sirtuin 3 (SIRT3), activates AMP-activated protein kinase (AMPK), and protects cells in models of Huntington Disease
Fu J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 287(29) (2012)
Aude Pflieger et al.
PloS one, 8(11), e81184-e81184 (2013-12-07)
Polynucleotidyl transferases are enzymes involved in several DNA mobility mechanisms in prokaryotes and eukaryotes. Some of them such as retroviral integrases are crucial for pathogenous processes and are therefore good candidates for therapeutic approaches. To identify new therapeutic compounds and
Protective effect of varepsilon-viniferin on beta-amyloid peptide aggregation investigated by electrospray ionization mass spectrometry
Richard T, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 19(10) (2011)
Advances in Chorea Research and Treatment (2013)
α-Viniferin Improves Facial Hyperpigmentation via Accelerating Feedback Termination of cAMP/PKA-Signaled Phosphorylation Circuit in Facultative Melanogenesis.
Yun C Y, et al.
Theranostics, 8(7), 2031-2031 (2018)