Kluczowe dokumenty
SIAL0165
Sigma-Aldrich
Sigma® cell culture dish
diam. × H 35 mm × 10 mm, tissue-culture treated, sterile, pack of 25 × 20 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.22
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 25 × 20 ea
śr. × wys.
35 mm × 10 mm
powierzchnia
8 cm2
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
  • Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
  • Treated for optimal cell attachment
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Have stacking beads to aid in handling
  • Lid supplied with vents to provide consistent gas exchange
Informacje prawne
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Universal Transfection Reagent enables efficient nucleic acid delivery into various cells, compatible with different cell culture conditions.
Uniwersalny odczynnik do transfekcji umożliwia skuteczne dostarczanie kwasów nukleinowych do różnych komórek, kompatybilnych z różnymi warunkami hodowli komórkowej.
Calcium phosphate transfection is a common method for the introduction of DNA into eukaryotic cells. This protocol can be optimized for use with a wide variety of cell types.
Inkorporacja DNA do komórek eukariotycznych przy użyciu fosforanu wapnia jest powszechną metodą transfekcji. Ten protokół transfekcji może być zoptymalizowany dla wielu różnych typów komórek.