Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
Concentration:
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
MISSION®
concentration
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Sigma® z dumą oferuje wektory indukowalne IPTG jako najnowsze osiągnięcie naszej stałej współpracy z TRC.
Wektor pLKO został przeprojektowany tak, aby zawierał LacI (represor) i zmodyfikowany ludzki promotor U6 shRNA z sekwencjami LacO (operator). Pod nieobecność IPTG (izopropylo-Β-D-tio-galaktozydu), analogu laktozy, LacI wiąże się z LacO zapobiegając ekspresji shRNA. Gdy obecny jest IPTG, allosteryczny represor LacI zmienia konformację, uwalniając się ze zmodyfikowanego lacO ludzkiego promotora U6, a następnie umożliwia ekspresję shRNA.
Cząsteczki transdukcyjne MISSION 1x LacO Inducible Non-Target shRNA Control zawierają wstawkę shRNA, która nie jest ukierunkowana na żadne znane geny, dzięki czemu jest przydatna jako kontrola negatywna w eksperymentach z wykorzystaniem indukowalnych klonów biblioteki shRNA MISSION. Pozwala to zbadać wpływ transfekcji krótkiej spinki do włosów na ekspresję genów i zinterpretować efekt knockdown obserwowany w przypadku klonów shRNA. Geny oporności na antybiotyki ampicylinę i puromycynę zapewniają selekcję odpowiednio w komórkach bakterii lub ssaków. Ponadto, samodezaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząsteczki wirusowe mogą być wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi. Cząsteczki lentiwirusowe w ilości 200 ml106 TU/ml (w teście miareczkowania p24) są dostarczane w postaci zamrożonych zapasów.
Podczas przeprowadzania eksperymentów z użyciem klonów MISSION® shRNA, odpowiednie kontrole powinny być kluczowym elementem projektu eksperymentalnego, aby umożliwić dokładną interpretację wyników knockdown.
Wektor pLKO został przeprojektowany tak, aby zawierał LacI (represor) i zmodyfikowany ludzki promotor U6 shRNA z sekwencjami LacO (operator). Pod nieobecność IPTG (izopropylo-Β-D-tio-galaktozydu), analogu laktozy, LacI wiąże się z LacO zapobiegając ekspresji shRNA. Gdy obecny jest IPTG, allosteryczny represor LacI zmienia konformację, uwalniając się ze zmodyfikowanego lacO ludzkiego promotora U6, a następnie umożliwia ekspresję shRNA.
Cząsteczki transdukcyjne MISSION 1x LacO Inducible Non-Target shRNA Control zawierają wstawkę shRNA, która nie jest ukierunkowana na żadne znane geny, dzięki czemu jest przydatna jako kontrola negatywna w eksperymentach z wykorzystaniem indukowalnych klonów biblioteki shRNA MISSION. Pozwala to zbadać wpływ transfekcji krótkiej spinki do włosów na ekspresję genów i zinterpretować efekt knockdown obserwowany w przypadku klonów shRNA. Geny oporności na antybiotyki ampicylinę i puromycynę zapewniają selekcję odpowiednio w komórkach bakterii lub ssaków. Ponadto, samodezaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząsteczki wirusowe mogą być wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi. Cząsteczki lentiwirusowe w ilości 200 ml106 TU/ml (w teście miareczkowania p24) są dostarczane w postaci zamrożonych zapasów.
Podczas przeprowadzania eksperymentów z użyciem klonów MISSION® shRNA, odpowiednie kontrole powinny być kluczowym elementem projektu eksperymentalnego, aby umożliwić dokładną interpretację wyników knockdown.
Application
Aby zobaczyć więcej danych aplikacji, protokołów, map wektorowych odwiedź sigma.com/shrna.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Does not target any known genes | description Does not target any known genes | description Does not target any known genes | description Contains no shRNA insert |
| concentration ≥1x106 VP/ml (via p24 assay) | concentration 500 ng/μL in TE buffer; DNA (10μg of plasmid DNA) | concentration ≥1x106 VP/ml (via p24 assay) | concentration ≥1x109 VP/ml (via p24 assay) |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −70°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?