Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 875,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H55N7O11S1
Masa cząsteczkowa:
841.97
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
[Succinyl-Asp6,Me-Phe8]-Senktide Substance P 6-11,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Senktide (succinyl-[Asp6,Me-Phe8] substance P (6-11)), a substance P analogue, is used as a selective agonist of tachykinin NK-3 (or SP-N) receptors.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥72% | composition Peptide Content, ≥70% | composition Peptide Content, ≥80% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[Succinyl-Asp6,Me-Phe8]-Senktide Substance P 6-11](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/396/225/f5f451cd-0dff-471a-8786-965cbdaf4061/640/f5f451cd-0dff-471a-8786-965cbdaf4061.jpg)
![[D-Phe2,D-Ala6]-LH-RH](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/204/651/eade869b-55a9-47b1-bf5a-0e4fc2da7c72/640/eade869b-55a9-47b1-bf5a-0e4fc2da7c72.jpg)
![[Glu11]-Amyloid β 1-16](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/398/646/c0d4e4ca-e469-451d-8527-49f512dc0bfb/640/c0d4e4ca-e469-451d-8527-49f512dc0bfb.jpg)