Przejdź do
SCP0182
[D-Phe2,D-Ala6]-LH-RH
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
719,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H79N15O13
Masa cząsteczkowa:
1206.35
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (HPLC)
719,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥72%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Luteinizing-hormone-releasing hormone (LHRH) (GnRH) is a decapeptide (pyroQHWSYKLRPG-NH2) trophic hormone that regulates the release of follicle-stimulating hormone (FSH) and luteinizing hormone (LH) from the anterior pituitary. Various analogues have been developed using D-amino acids to increase resistance to degradation. These analogues are used as potential targeting agents in the development of chemotherapies and as possible agonists and antagonist of the LHRH receptor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0180SCP0014SCP0124
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥72%
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥62%
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)