Przejdź do zawartości
SCP0005
MG-115 Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H39N3O5
Masa cząsteczkowa:
461.59
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MG-115 / ASD 4955,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
MG-115 (Z-Leu-Leu-Nva-al) is used as a selective proteosome inhibitor.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)