Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 526,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H32N4O7
Masa cząsteczkowa:
536.58
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
526,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Proteasome Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥87%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Z-Gly-Gly-Leu-7-amido-4-methylcoumarin (Z-Gly-Gly-Leu-AMC) has been used as a substrate for proteasome peptidase to measure proteosome activities using spectrophotometer.
Biochem/physiol Actions
Z-Gly-Gly-Leu-7-amido-4-methylcoumarin (Z-Gly-Gly-Leu-AMC) is a fluorogenic peptide that is used in analysis of protease and peptidase activity of proteasomes. Z-GGL-AMC has been noted as a particular substrate for chymotrypsin-like activity. It has low solubility and precipitates at 100μM.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥95% (HPLC) | description - | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form film or powder | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥87% | composition - | composition Peptide Content, ≥80% | composition Peptide Content, ≥80% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?