Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H83N17O14
Masa cząsteczkowa:
1254.40
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥72%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Luteinizing-hormone-releasing hormone (LHRH) (GnRH) is a decapeptide (pyroQHWSYKLRPG-NH2) trophic hormone that regulates the release of follicle-stimulating hormone (FSH) and luteinizing hormone (LH) from the anterior pituitary. Various analogues have been developed using D-amino acids to increase resistance to degradation. These analogues are used as potential targeting agents in the development of chemotherapies and as possible agonists and antagonist of the LHRH receptor.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥72% | composition Peptide Content, ≥72% | composition Peptide Content, ≥72% | composition Peptide Content, ≥75% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[D-Lys6]-LH-RH Free Acid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/296/050/abace45c-a145-43e8-9581-492df93f6e0c/640/abace45c-a145-43e8-9581-492df93f6e0c.jpg)
![[D-Phe2,D-Ala6]-LH-RH](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/204/651/eade869b-55a9-47b1-bf5a-0e4fc2da7c72/640/eade869b-55a9-47b1-bf5a-0e4fc2da7c72.jpg)
![[D-Val22]-Endothelin 1 Big 16-38 human](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/383/844/be6c445a-c32b-42bd-ba1c-b3e0470f508e/640/be6c445a-c32b-42bd-ba1c-b3e0470f508e.jpg)
![[Succinyl-Asp6,Me-Phe8]-Senktide Substance P 6-11](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/396/225/f5f451cd-0dff-471a-8786-965cbdaf4061/640/f5f451cd-0dff-471a-8786-965cbdaf4061.jpg)