Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 517,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H59N11O11
Masa cząsteczkowa:
785.89
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
51111800
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Kisspeptins are a family of peptides encoded by the KISS-1 gene that are involved in GPR54 mediated cell signaling. Kiss-1 gene products are involved in metastasis suppression and the regulation of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) secretion. A variety of kisspeptin peptides are available for use to study their unique functions.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥95% (HPLC) | description - | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥72% | composition Peptide Content, ≥65% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[Sar1]-Angiotensin II](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/137/487/53f05a09-0a41-4ef6-8f3f-d5b66eb68801/640/53f05a09-0a41-4ef6-8f3f-d5b66eb68801.jpg)