Przejdź do zawartości
SCP0020
[Sar1]-Angiotensin II
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H71N13O10
Masa cząsteczkowa:
1002.17
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥65%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Angiotensins are peptide hormone components of the renin-angiotensin system involved in the regulation of blood vessel constriction and aldosterone release. Angiotensin I, a decapeptide derived from angiotensinogen, is a converted to Angiotensin II by the removal of the two C-terminal amino acids. Various analogues of Angiotensins I and II made by amino acid substitution are used in structure and sequence studies to analyze and differentiate the functions of natural angiotensins.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)