Przejdź do
SCP0186
Metastin, KISS-1 68-121
≥95% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C258H401N79O78
Masa cząsteczkowa:
5857.43
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Kisspeptins are a family of peptides encoded by the KISS-1 gene that are involved in GPR54 mediated cell signaling. Kiss-1 gene products are involved in metastasis suppression and the regulation of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) secretion. A variety of kisspeptin peptides are available for use to study their unique functions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0174SCP0172SCP0239
description
≥95% (HPLC)
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥72%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)