Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 792,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C149H246N44O42S1
Masa cząsteczkowa:
3357.88
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
792,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥72%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Growth Hormone Releasing Factor (GHRF) is an amino acid peptide that induces the release of growth hormone via GPCR receptor GHRH-R. N-terminal fragments and modified fragments are used to study the biological roles of GHRF.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| composition Peptide Content, ≥72% | composition Peptide Content, ≥72% | composition Peptide Content, ≥68% | composition Peptide Content, ≥75% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[D-Ala2]-Growth Hormone Releasing Factor 1-29 amide human](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/425/958/5625d4d1-aa4a-42c0-a2f9-ff450404f2fe/640/5625d4d1-aa4a-42c0-a2f9-ff450404f2fe.jpg)
![[D-Val22]-Endothelin 1 Big 16-38 human](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/383/844/be6c445a-c32b-42bd-ba1c-b3e0470f508e/640/be6c445a-c32b-42bd-ba1c-b3e0470f508e.jpg)
![[Gly18]-Gastrin 1-17 human](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/973/112/79e0734e-033a-4a31-9368-b08610cdcfd1/640/79e0734e-033a-4a31-9368-b08610cdcfd1.jpg)