Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C119H180N32O33
Masa cząsteczkowa:
2586.90
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥72%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Endothelin Big (1-38) is the precursor of Endothelin 1. [D-Val22]-Endothelin-1 Big fragment (16-38) is used to inhibit endothelin-converting enzyme activity.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?