Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 513,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H42N6O13
Masa cząsteczkowa:
730.72
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
Assay:
≥95% (HPLC)
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Caspase 8 Processing Enzyme Substrate (Z-Ile-Glu-Thr-Asp-pNA; zIETD-pNa) is used as a substrate to identify, differentiate and characterize Granzyme B, Caspase 3 Processing Enzyme(s) and Caspase 8 Processing enzyme(s). Z-Ile-Glu-Thr-Asp-pNA is closely related to Z-Ile-Glu-Thr-Asp-fluoromethylketone (zIETD-fmk), an inhibitor of Caspase 8.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| composition Peptide Content, ≥85% | composition Peptide Content, ≥87% | composition Peptide Content, ≥80% | composition Peptide Content, ≥85% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?