Przejdź do
SCP0069
Caspase 1 Substrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H40N6O9
Masa cząsteczkowa:
688.73
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥87%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Caspase 1 is a cysteine protease activator of inflammatory processes which may be detected using a variety of chromogenic and fluorogenic peptide substrates build around the VAD (val-ala-asp) or WEAD (trp-glu-ala-asp) sequences. These substrates include: Ac-VAD-pNa (acetyl-Val-Ala-Asp-p-nitroanalide), chromogenic; Ac-VAD-AFC (acetyl-Val-Ala-Asp-AFC), fluorogenic; Ac-VAD-4-methoxy-2-naphtylamide (acetyl-Val-Ala-Asp-4-methoxy-2-naphtylamide); Ac-WVAD-pNa (acetyl-Trp-Val-Ala-Asp-p-nitroanalide), chromogenic; Ac-WVAD-AMC (acetyl-Trp-Val-Ala-Asp-7-amino-4-methylcoumarin), fluorogenic; Ac-WEAD-pNA (acetyl-Trp-Glu-Ala-Asp-p-nitroanalide), chromogenic; Ac-WEAD-AMC (acetyl-Trp-Glu-Ala-Asp-7-amino-4-methylcoumarin), fluorogenic; and MCA-YVADAP-DNP-K (MCA-Tyr-Val-Ala-Asp-Ala-Pro-DNP-Lys).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0071SCP0066SCP0068
description
-
description
-
description
-
description
≥92% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥92% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥87%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥80%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)