Przejdź do
SCP0041
[Ala28]-Amyloid β 25-35
≥95% (HPLC)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
573,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H74N12O14S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1003.17
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥68%
storage condition
protect from light
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
General description
β-Amyloid peptides are a major component of the senile placques characteristic of the Alzheimer brain. Aβ (25-35) represents the region that aggregates during placque formation in Alzheimer′s disease and is a functional domain implicated in both neurotrophic and neurotoxic effects. Substitutions in this sequence can contribute to an understanding of structural characteristics related to membrane insertion, aggregation and protfibril formation with subsequent neurotoxic effects.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0002SCP0031A2201
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
powder
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How should the [Ala28]-Amyloid β 25-35 product, SCP0041 (CAS 173993-86-7), be dissolved or reconstituted?
    1 answer
    1. Solubility testing for this product has not been conducted. However, information from other competitors/vendors available online indicates the following solubility levels: 0.5 mg/mL in water and 2.5 mg/mL in 10% DMSO.
      Helpful?
  2. What is the solubility of the product for making stock solution. Is it soluble in water or not. Product name : [Ala28]- Amyloid beta 25-35, Catalogue no- SCP004, Quantity-5mg
    1 answer
    1. The solubility of this product is not determined. However, similar Amyloid β 25-35 products are soluble at 1 mg/ml in 1% acetic acid. In addition, various sources report that this material may be solubilized in the following:
      0.5 mg/mL in water
      2.5 mg/mL in 10% DMSO