Kluczowe dokumenty
SCP0034
Sigma-Aldrich
Amyloid β 12-28 human
Wybierz wielkość
500 μG
578,00 zł
1 MG
962,00 zł
578,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 μG
578,00 zł
1 MG
962,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C89H135N25O25
Masa cząsteczkowa:
1955.18
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
578,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥70%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys
Zastosowanie
Amyloid β (Aβ) odnosi się do peptydów pochodzących z białka prekursorowego amyloidu, które różnią się długością od 36-43 aminokwasów. Peptydy Aβ(s), ich fragmenty peptydowe i zmutowane fragmenty są wykorzystywane do badania szerokiego zakresu funkcji metabolicznych i regulacyjnych, w tym aktywacji kinaz, regulacji transportu cholesterolu, funkcji czynnika transkrypcyjnego i regulatorów stanu zapalnego. Peptydy Aβ(s) i ich fragmenty peptydowe są również wykorzystywane do badania stresu oksydacyjnego, wiązania metali i mechanizmów sieciowania białek w kontekście chorób takich jak choroba Alzheimera i neurodegeneracja.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Samaneh Beheshti et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 13(2), 542-548 (2011-12-14)
The synthesis and characterization of four new Ferrocene (Fc) bioconjugates, bearing a podant (Lys)-Leu-Val-Phe-Phe motif, namely the hydrophobic sequence of amyloid-β-peptides (Aβ), is reported. The Fc-peptide conjugates are characterized by a reversible redox activity and the ability to undergo hydrophobic
Zanxia Cao et al.
International journal of molecular sciences, 12(11), 8259-8274 (2011-12-17)
The aim of this work is to investigate the effects of different force fields and temperatures on the structural character of Aβ (12-28) peptide in aqueous solution. Moreover, the structural character of Aβ (12-28) peptide is compared with other amyloid
Marino Convertino et al.
The Journal of biological chemistry, 286(48), 41578-41588 (2011-10-05)
In recent years, an increasing number of small molecules and short peptides have been identified that interfere with aggregation and/or oligomerization of the Alzheimer β-amyloid peptide (Aβ). Many of them possess aromatic moieties, suggesting a dominant role for those in