We do not have information on the solubility of SCP0030 itself. Therefore, we have provided information on A9810, which is also in AB42. Catalog Number A9810 (Amyloid b Protein Fragment 1-42) is soluble in ammonium hydroxide, pH >9, or in DMSO at 0.4–4 mM.5 Solutions can then be diluted into aqueous buffers such as 10 mM sodium phosphate for use. We do not have information on this code needing to be treated with HFIP.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C200H307N55O58S1
Masa cząsteczkowa:
4441.98
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
β-Amyloid 1-42 is one of the major constituents of the neurofibrillary tangles and plaques characteristic of the Alzheimer brain. The Arctic mutation E22G causes early onset of Alzheimer′s compared to wild type and promotes protofibril formation and neurotoxicity.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description ≥95% (HPLC) | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition - |
| Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Does this code need to be treated with HFIP? What solvent should I dissolve with?
1 answer-
Helpful?
-
![[Gly22]-Amyloid β 1-42 Arctic human](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/222/254/58bfa018-4218-48a8-957d-f4d67366a533/640/58bfa018-4218-48a8-957d-f4d67366a533.jpg)
![[Ala28]-Amyloid β 25-35 ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/306/938/dd9f7c72-cfca-4ea3-8e10-a7a2a7994639/640/dd9f7c72-cfca-4ea3-8e10-a7a2a7994639.jpg)