Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 521,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C85H123N21O20
Masa cząsteczkowa:
1759.01
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Renin (angiotensinogenase) which hydrolyzes angiotensinogen is a component of the renin-angiotensin system (RAS) that regulates vasoconstriction and blood pressure. Angiotensinogen 1-14 (DRVYIHPFHLLVYS) may be used as a substrate for renin. A variety of renin substrates may be built around the minimal sequence His-Pro-Phe-His-Leu-Leu-Val-Tyr (HPFHLLVY).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description ≥80% (SDS-PAGE), lyophilized powder | description Native angiotensinogen from human plasma that is cleaved by renin to generate angiotensin I. It is a part of the renin-angiotensin system that regulates blood pressure and fluid balance. |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition - | storage condition OK to freeze |
| composition Peptide Content, ≥70% | composition Peptide Content, ≥75% | composition - | composition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?