Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C66H87N14O14
Masa cząsteczkowa:
1300.48
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Renin Substrate I,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Renin (angiotensinogenase) is a component of the renin-angiotensin system (RAS) that regulates vasoconstriction and blood pressure. Renin which hydrolyzes angiotensinogen in vivo may be detected using peptides substrates such as succinyl-RPFHLLVY-AMC. This substrate may also be used to detect proteinase A from yeast.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥70% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥80% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?