Przejdź do
SCP0017
Amyloid Blocker
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
881,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H63N9O8
Masa cząsteczkowa:
822.01
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
881,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
General description
Amyloid plaques characteristic of the Alzheimer brain contain fibrils composed of amyloid β aggregates. Peptides, small organic molecules and nanoparticles can be used to bind or aggregate amyloid β (Aβ). They have been used as a strategy for the development of pharmaceutical approaches or agents to treat Alzheimer′s disease (AD). Short peptides containing the sequence KLVFF have been shown to bind specifically to the homologous region in Aβ and are used to prevent full length amyloid fibril formation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0031SCP0029SCP0038
description
-
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥62%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥75%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)