Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C191H291N53O56S1
Masa cząsteczkowa:
4257.74
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352209
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
β-Amyloid peptides are the major constituents of senile plaques and neurofibrillary tangles that occur in the hippocampus, neocortex, and amygdala of patients with Alzheimer′s disease. Aβ (1-40) whether soluble or insoluble differentiates AD vs high pathology controls. The Arctic mutation E22G causes early onset of Alzheimer′s compared to wild type and promotes protofibril formation and neurotoxicity.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description - | description ≥95% (HPLC) | description recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged), solution |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form solution |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition - |
| Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[Gly22]-Amyloid β 1-40 Arctic human ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/323/896/73f7f5ce-ef84-4036-84bc-ad1606488d26/640/73f7f5ce-ef84-4036-84bc-ad1606488d26.jpg)
![[Gly22]-Amyloid β 1-42 Arctic human](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/222/254/58bfa018-4218-48a8-957d-f4d67366a533/640/58bfa018-4218-48a8-957d-f4d67366a533.jpg)
![[Glu11]-Amyloid β 10-16 human ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/253/004/4be4057f-fdb4-45f6-950a-d1b2774044c1/640/4be4057f-fdb4-45f6-950a-d1b2774044c1.jpg)