Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 837,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H60N14O8
Masa cząsteczkowa:
816.95
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
837,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Akt Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥65%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
AKT refers to the serine/threonine protein kinases, AKT-1, AKT-2 and AKT-3, which are involved in the cellular processes of glucose metabolism, cell proliferation, apoptosis, transcription and cell migration. The peptide Arg-Pro-Arg-Ala-Ala-Thr-Phe may be a relatively specific substrate for PKBα (AKT-1) because, unlike other substrates, it is not phosphorylated by p70 S6 kinase or MAP kinase activated protein (MAPKAP) kinase-1.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| composition Peptide Content, ≥65% | composition Peptide Content, ≥80% | composition Peptide Content, ≥80% | composition Peptide Content, ≥65% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?