Kluczowe dokumenty
SBR00088
Sigma-Aldrich
Rilpivirine
≥95% (HPLC), powder
Synonim(y):
4-[[4-[[4-[(1E)-2-Cyanoethenyl]-2,6-dimethylphenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile, R 278474, TMC 278
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H18N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51101500
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to yellow, or beige
spektrum działania antybiotyku
viruses
Tryb działania
enzyme | inhibits
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1=CC(=CC(=C1NC2=NC(=NC=C2)NC3=CC=C(C=C3)C#N)C)/C=C/C#N
InChI
1S/C22H18N6/c1-15-12-18(4-3-10-23)13-16(2)21(15)27-20-9-11-25-22(28-20)26-19-7-5-17(14-24)6-8-19/h3-9,11-13H,1-2H3,(H2,25,26,27,28)/b4-3+
Klucz InChI
YIBOMRUWOWDFLG-ONEGZZNKSA-N
Opis ogólny
Rilpiwiryna jest antybiotykiem należącym do klasy związków znanych jako nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI).
Działania biochem./fizjol.
Nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy (NNRTI); lek przeciwretrowirusowy
Rilpiwiryna hamuje aktywność enzymu odwrotnej transkryptazy, który jest niezbędny do replikacji wirusa HIV-1. W szczególności wiąże się z określonym miejscem na enzymie i blokuje jego aktywność, zapobiegając w ten sposób przekształceniu wirusowego RNA w DNA, co jest niezbędnym etapem integracji wirusowego DNA z komórkami gospodarza.
Rilpiwiryna jest nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy (NNRTI) nowej generacji, który wykazuje aktywność wobec wielu szczepów HIV z mutacjami nadającymi oporność na NNRTI pierwszej generacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)