SBP4787
Aldh3A1 Blocking Peptide for PRS4787
About This Item
pochodzenie biologiczne
synthetic
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
200 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
13 amino acids near the carboxy terminus of human Aldh3A1.
Zastosowanie
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Powiązanie
This peptide blocks the action of antibody PRS4787.