Kluczowe dokumenty
SBP3500842
Sigma-Aldrich
FCHO2 Blocking Peptide for SAB3500842
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
200 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
15-aminokwasowy peptyd w pobliżu centrum ludzkiego FCHO2.
Zastosowanie
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Powiązanie
Peptyd ten blokuje działanie przeciwciała SAB3500842.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)